Learn More
Applied Biosystems™ Custom TaqMan™ Gene Expression Assay, VIC
Artikelnummer. 15819854 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2900 Reaktionen
360 Reaktionen
750 Reaktionen
Packungsgröße:
2900 Reaktionen
360 Reaktionen
750 Reaktionen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15819854 360 Reaktionen 360 Reaktionen
15839854 2900 Reaktionen 2900 Reaktionen
15829854 750 Reaktionen 750 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15819854 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4448508
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Applied Biosystems Custom TaqMan Gene Expression Assays (VIC) sind die kundenspezifische Version unserer vorkonzipierten TaqMan Assays für quantitative Echtzeit-PCR.
Kundenspezifische TaqMan Genexpressions-Assays bestehen aus einem Paar nicht markierter PCR-Primer und einer TaqMan Sonde mit einem Farbstofflabel (VIC) am 5’-Ende und einem kleinen Furchenbinder (MGB) sowie einem nicht fluoreszierenden Quencher (NFQ) am 3’-Ende
. Merkmale:
Einfache Anwendung:—einfach cDNA und Mastermix hinzufügen und die qPCR durchführen—Keine Schmelzkurven erforderlich
Spezifisch—TaqMan Assays verwenden proprietäre MGB-haltige Sonden, die bis zu 15 Basen kürzer sein können als Nicht-MGB-Sonden, was der Verbesserung der Spezifität des Assays dient
Empfindlich—TaqMan Assays sind ideal für die Messung niedriger Expressionsniveaus oder Ziele mit geringer Abundanz
Genauigkeit—Identifizierung kleiner Fold-Changes mit hoher Quantifizierungsgenauigkeit
Gold-Standard TaqMan qPCR-Chemie—TaqMan-Assays nutzen die bioinformatische Assay-Design-Pipeline von Thermo Fisher Scientific, um hohe Spezifität und minimale Kreuzreaktivität zu gewährleisten, selbst bei Genvarianten mit hoher Sequenzhomologie
Ideal für Multiplexing-Anwendungen—Kombinieren Sie einen FAM-markierten und einen VIC-markierten Assay, um einen Duplex-Assay für zwei verschiedene Gentargets in derselben qPCR-Vertiefung zu erstellen
Sequenzen lieferbar—mit jeder kundenspezifischen TaqMan Genexpression, die Sie entwerfen und bestellen
Ungefähre Lieferzeit
Herstellung auf Bestellung: 4–6 Tage in Nordamerika, 6–10 Tage in Europa
TaqMan Genexpressions-Assays sind der Goldstandard in Echtzeit-PCR-Genexpressionsstudien und basieren auf mehr als 20 Jahren Erfahrung. Jedes Assay enthält Target-Primer sowie eine sequenzspezifische Sonde, die für das bestmögliche funktionelle Leistungsverhalten ausgelegt ist. Zusätzliche Designs, Optimierungen oder Schmelzkurven sind nicht erforderlich. Erhältlich in einer Vielzahl von Formaten und Spezies, laufend ergänzt durch neue Assay-Designs für alle Ihre Forschungsanforderungen. TaqMan Assays wurden in über 40.000 Publikationen zitiert und basieren auf über 350 Patenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit einer Mischung aus 20 x (Größen S und M) oder 60 x (Größe L) vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Lagerung bei -15 bis -25 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Primer Markierte PCR
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Genexpressionsassay
Menge 360 Reaktionen
Versandbedingung Raumtemperatur
Anzahl Reaktionen 360 Reaktionen