Learn More
CX3CL1 Mouse anti-Human, Clone: 2F5D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen CX3CL1
Klon 2F5D5
Konzentration 0.7 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16887445
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
60339-1-IG-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16877445
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
60339-1-IG-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene belongs to the CX3C subgroup of chemokines, characterized by the number of amino acids located between the conserved cysteine residues. This is the only member of the CX3C subgroup, which contains three amino acids between cysteine residues, resulting in a Cys-X-X-X-Cys configuration. The encoded protein contains an extended mucin-like stalk with a chemokine domain on top, and exists in both a membrane-anchored form where it acts as a binding molecule, or, in soluble form, as a chemotactic cytokine. The mature form of this protein can be cleaved at the cell surface, yielding different soluble forms that can interact with the G-protein coupled receptor, C-X3-C motif chemokine receptor 1 gene product. This gene plays a role in a wide range of diseases, including cancer, vasculitis, neuropathies, atherosclerosis, inflammatory diseases, and in human immunodeficiency virus infections.
Spezifikation
Spezifikation
CX3CL1
0.7 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ABCD 3, C X3 C motif chemokine 1, C3Xkine, CX3CL1, CXC3, CXC3C, FKN, fractalkine, neurotactin, NTN, NTT, SCYD1, Small inducible cytokine D1
CX3CL1
IgG1
Protein G
Antibody
2F5D5
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P78423
6376
CX3CL1 Fusion Protein Ag0161
Primary
-20°C
CX3CL1