missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCR5 Antibody (51505), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18561519 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18561519 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18561519 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB190MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CXCR5 Monoclonal antibody specifically detects CXCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCR5
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 51505
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BLR1MDR-15, Burkitt lymphoma receptor 1, Burkitt lymphoma receptor 1, GTP binding protein (chemokine (C-X-C motif)receptor 5), Burkitt lymphoma receptor 1, GTP-binding protein, CD185, CD185 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 5, C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, MDR15CXCR-5, MGC117347, Monocyte-derived receptor 15
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CXCR5, Met1-Phe372, Accession # P32302
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 643
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.