Learn More
Cytiva Cy™3B Mono-reaktive NHS Ester fluoreszierende Farbstoffe
Artikelnummer. 10347389 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10347389 1 mg 1 Milligramm
15323224 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347389 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. PA63101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kombiniert außergewöhnliche Fotostabilität mit hellen und intensiven Signalen. Cytiva Cy3 B monoreaktiver NHS-Ester CyDye ermöglicht eine gezielte und spezifische Markierung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden in Fluoreszenz-Polarisationsanwendungen.
CyDye™ Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye™ Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von 3 bis 10. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye™ Fluoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk – zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit.
Cy™ 3B NHS-Ester bietet eine gezielte und spezifische Kennzeichnung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden.
  • Löst sich leicht in wässrigen Puffern auf und erzeugt dort ein stabiles Signal (keine organischen Lösungsmittel erforderlich)
  • Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
  • Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
  • Zeigt einen größeren Polarisationsbereich als herkömmliche Fluore
  • Fluoreszenz-Lebensdauer von 2,8 ns
  • Hohe Fluoreszenzintensität
  • Geringe unspezifische Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung 100 % Cy3B (NHS-Ester)
Format Fest
Menge 1 mg
Produkttyp Cy3B NHS Ester
Molekulargewicht 771
Reinheit > 99 %
Löslichkeit Löslich in wässrigen Puffern
Marker oder Farbstoff Monoreaktiver NHS-Ester
Farbe Rot
Emission 570
Anregung 559
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cy3B (NHS ester)