Learn More
Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) Cy3 NHS-Ester monoreaktives CyDye
Zur hochgenauen Markierung von Aminogruppen. Cytiva Cy3 NHS Ester monoreaktives CyDye enthalten derivatisierte CyDyes, die auf jedem Farbstoffmolekül nur eine reaktive Gruppe tragen, um Aminogruppen, z. B. Antikörper, Peptide oder Oligonukleotide, genau zu markieren.
Marke: Cytiva (Formerly GE Healthcare Life Sciences) PA13106
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
CyDye Fluore sind vielseitige Fluorophore, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurden. CyDye Fluore erzeugen eine hohe Empfindlichkeit und hohe reproduzierbare Leistung bei einem biologisch geeigneten pH-Bereich von3 bis 10. Die Verwendung von mehrfarbigen CyDye Fluoren ermöglicht Multiplexing ohne Crosstalk - zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit.
Cy3 NHS-Ester bietet eine gezielte und spezifische Kennzeichnung von Amin-Rückständen auf Antikörpern, Peptiden oder Oligonukleotiden.
- Löst sich leicht in wässrigen Puffern auf und erzeugt dort ein stabiles Signal (keine organischen Lösungsmittel erforderlich)
- Hochreine und gründliche QK-Tests erzeugen einen hohen Gehalt an Chromophor und reaktivem Farbstoff
- Schmale Erregerungs- und Emissionsbänder führen zu diskreten Signalen von jedem Fluor
- Zeigt einen größeren Polarisationsbereich als herkömmliche Fluore
- Fluoreszenz-Lebensdauer von2.8 ns
- Hohe Fluoreszenzintensität
- Geringe unspezifische Bindung
Spezifikation
Rot | |
Zur Markierung über Amingruppen. CyDyes eignen sich zur Verwendung in Anwendungen wie z. B. Förster-Resonanzenergietransfer (FRET), zeitaufgelöstem Förster-Resonanzenergietransfer (TR-FRET) und Fluoreszenzpolarisation (FP). | |
Folienpackungen mit vorabgemessenem getrocknetem Farbstoff | |
Cy3 NHS Ester | |
25 mg geliefert | |
570 nm |
Getrocknet | |
Cy3 | |
3 bis 10 | |
2 bis 8 °C, lichtgeschützt. Rekonstituiertes Material kann bis zu 2 Wochen bei -20 °C in Aliquoten aufbewahrt werden, um ein wiederholtes Einfrieren/Auftauen zu vermeiden. | |
765.95 | |
Löslich in kaltem und heißem Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1