Learn More
Cyanamide-15N2, TRC
Artikelnummer. 30355429
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30355429 1 mg 1 Milligramm
30353987 10 mg 10 Milligramm
30351661 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30355429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9525031MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21420-37-1
Summenformel C H2 15N2
Molekulargewicht (g/mol) 44.027
IUPAC-Name (15N)azanylformonitrile
SMILES [15NH2]C#[15N]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyanamide-15N2
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i2+1,3+1
Formelmasse 44.016