missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyanopindolol hemifumarate, Tocris Bioscience™

5-HT1A/1B antagonist. Also β-adrenergic antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 099350

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418253

  • 787.16 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

5-HT 1A/1B antagonist with roughly equal affinity at each receptor; also a β-adrenoceptor antagonist.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

874882-72-1
387.436
--cyanopindolol hemifumarate
(E)-but-2-enedioic acid;4-[(2S)-3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]-1H-indole-2-carbonitrile
C20H25N3O5
IOZROHWNOAFEMY-QDSMGTAFSA-N
90477235
CC(C)(C)NCC(CC1=C2C=C(NC2=CC=C1)C#N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Cyanopindolol hemifumarate
874882-72-1
--cyanopindolol hemifumarate
CC(C)(C)NCC(CC1=C2C=C(NC2=CC=C1)C#N)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
387.436
345.4
50mg
C20H25N3O5
IOZROHWNOAFEMY-QDSMGTAFSA-N
(E)-but-2-enedioic acid;4-[(2S)-3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropyl]-1H-indole-2-carbonitrile
90477235
>98%
Videos