Learn More
Cyanursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11492797
Click to view available options
Menge:
100g
250g
1000g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-80-5
C3H3N3O3
129.08
MFCD00082990
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
7956
CHEBI:38028
1,3,5-Triazinan-2,4,6 -Trion
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-80-5
C3H3N3O3
129.08
MFCD00082990
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
7956
CHEBI:38028
1,3,5-Triazinan-2,4,6 -Trion
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Cyanuric acid acts as a chlorine stabilizer in swimming pools. It is used as a precursor to N-chlorinated cyanurates, which are used to disinfect water and crosslinking agents for polyurethane resins. It serves as a process regulator. Further, it is used in the diagnostic determination of melamine and related compounds in kidney tissue.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Schwefelsäure, Dimethylformamid, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und Diemthylsulfoxid. Schwer löslich in Aceton, Benzol, Diethylether, Ethanol und Hexan. Unlöslich in kaltem Methanol, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyanuric Acid
Schmelzpunkt > 360 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 126982
Merck Index 14,2698
Löslichkeitsinformationen Soluble in sulfuric acid,dimethylformamide,sodium hydroxide,potassium hydroxide and diemthyl sulfoxide. Slightly soluble in acetone,benzene,diethyl ether,ethanol and hexane. Insoluble in cold methanol,benzene and chloroform.
Formelmasse 129.08
Reinheit (%) 99%
Dichte 2,5
Menge 250g