Learn More
Cyclanilide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclanilide |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formelmasse | 272.9959 |