missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclapolin 9, Tocris Bioscience™

Selective, ATP-competitive PLK1 inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 311650

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412474

  • 738.52 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective, ATP-competitive polo-like kinase 1 (PLK1) inhibitor (IC 50 = 500 nM).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

40533-25-3
307.203
cyclapolin 9, 7-nitro-3-oxy-5-trifluoromethyl-benzothiazole-2-carboxylic acid amide, 7-nitro-5-trifluoromethyl-2-benzothiazolecarboxamide-3-oxide, cyclapolin-9, 2-carbamoyl-7-nitro-5-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-3-olate, 7-nitro-5-trifluoromethyl-2-benzothiazolecarboxamide 3-oxide, 7-nitro-3-oxido-5-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl-7-nitro-5-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-3-olate
7-nitro-3-oxido-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-3-ium-2-carboxamide
C9H4F3N3O4S
FHFLXKUKCSDMLD-UHFFFAOYSA-N
2779952
C1=C(C=C(C2=C1[N+](=C(S2)C(=O)N)[O-])[N+](=O)[O-])C(F)(F)F

Spezifikation

Cyclapolin 9
40533-25-3
cyclapolin 9, 7-nitro-3-oxy-5-trifluoromethyl-benzothiazole-2-carboxylic acid amide, 7-nitro-5-trifluoromethyl-2-benzothiazolecarboxamide-3-oxide, cyclapolin-9, 2-carbamoyl-7-nitro-5-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-3-olate, 7-nitro-5-trifluoromethyl-2-benzothiazolecarboxamide 3-oxide, 7-nitro-3-oxido-5-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl-7-nitro-5-trifluoromethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-3-olate
C1=C(C=C(C2=C1[N+](=C(S2)C(=O)N)[O-])[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
307.203
307.21
50mg
C9H4F3N3O4S
FHFLXKUKCSDMLD-UHFFFAOYSA-N
7-nitro-3-oxido-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-3-ium-2-carboxamide
2779952
>98%
Videos