Learn More
Invitrogen™ Zyklisches GMP kompetitiver ELISA-Kit
Artikelnummer. 10711195
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
10711195 96 Tests 1 Set
1 options
Artikelnummer. 10711195
Marke: Invitrogen™ EMSCGMPL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Konkurrenzfähiger ELISA
Der kompetitive ELISA für zyklisches GMP quantifiziert cGMP in Zell- oder Gewebelysaten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes zyklisches GMP. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) für zyklisches GMP misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist umgekehrt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Zyklisches Guanosin 3′,5′- (Hydrogenphosphat) ist ein Guanin-Nukleotid mit einer Phosphatgruppe, die sowohl an der 3′- als auch an der 5′-Position der Zuckergruppe verestert ist. Zyklisches GMP ist ein regulatorischer Wirkstoff in der Zelle und wurde als sekundärer Botenstoff beschrieben. Seine Konzentration steigt als Reaktion auf eine Vielzahl von Hormonen, einschließlich Acetylcholin, Insulin und Oxytocin. Zudem aktiviert es spezifische Proteinkinasen. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=24316].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 0.8 bis 5000 pmol/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,059 pmol/ml
Beschreibung cGMP Competitive ELISA Kit
Konjugat AP
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrischer ELISA (p-NPP-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Zelllysate, Überstand, Zelllysate
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit GMP, GTP, cAMP, AMP, ATP, cUMP oder CTP
Ausreichend für 96-Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 7.5 %
Intraassay-VK 5.5 %
Kitinhalt Vorbeschichtete - 96-Well-Platte, Antikörpernachweis, AP-Konjugat, Neutralisierungsreagenz, Triethylamin, Essigsäureanhydrid, Standard, pNpp Substratlösung, Stopplösung, Stopplösung, 0.1 M HCl, 30 ml, 0,1 M HCl, 30 ml
Marker oder Farbstoff AP
Messung Absorbierung bei 405 nm ohne Absorbierung bei 570 nm
Präzision Je nach Probentyp, Niveau und Assay
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 100 μl; Überstand, 100 μl; Gewebehomogenat, 100 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h