missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cyclin B1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16320115
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16320115 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16320115 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA583153

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PVPVSEPVPE PEPEPEPEPV KEEKLSPEPI LVDTASPSPM ETSGCAPAEE DLCQAFSDVI LAVNDVDAED GAD Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 78%.

Cyclins bind to and regulate the activity of the Cyclin dependent protein kinases (CDKs). Cyclin B1 or CCNB1 is a regulatory protein involved in mitosis. It is essential for the control of the cell cycle at the G2/M transition. Cyclin B1 complexes with p34 (cdc2) to form the maturation-promoting factor (MPF). Two alternative transcripts have been found, a constitutively expressed transcript and a cell cycle-regulated transcript, that is expressed predominantly during G2/M phase. Cyclin B1 is not ubiquitinated during G2/M phase, resulting in its steady accumulation during G2 phase, followed by abrupt APC dependent destruction at the end of mitosis. Destruction of Cyclin B1 is required for cell cycle progression. Cyclin B1 is overexpressed in various cancers, including breast, prostate, and non-small cell lung cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cyclin B1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Ccnb1
Gen-Zugriffsnummer P14635
Gen-Alias Ccn-2; CCNB; Ccnb1; Ccnb1-rs1; Ccnb1-rs13; Cycb; Cycb1; Cycb1-rs1; Cycb-4; Cycb-5; cyclin B; cyclin B1; cyclin B1, related sequence 1; cyclin B1, related sequence 13; G2/mitotic-specific cyclin B1; G2/mitotic-specific cyclin-B1; I79_013589; OTTHUMP00000221981; OTTHUMP00000223023
Gensymbole Ccnb1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human CCNB1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104614).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 891
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.