missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin D1 Antibody (CL12328) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30298081 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30298081 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30298081 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321214AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cyclin D1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cyclin D1
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12328
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P24385, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 595
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.