Learn More
Cyclin D1 Antibody (DCS-6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18400762 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
100 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18400762 0.1 mL 0.10 Milliliter
18409541 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18400762 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP233138APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Cyclin D1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin D1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cyclin D1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon DCS-6
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B-cell lymphoma 1 protein, BCL-1, BCL-1 oncogene, BCL1D11S287E, cyclin D1, cyclin D1 (PRAD1: parathyroid adenomatosis 1), G1/S-specific cyclin D1, G1/S-specific cyclin-D1, PRAD1 oncogene, PRAD1B-cell CLL/lymphoma 1, U21B31
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human full length recombinant cyclin D1 protein (Uniprot: P24385)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, mTOR Pathway, Stem Cell Markers, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 595
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Monkey
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ