missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes Cyclin O, synthetisches Peptid, Invitrogen™

Synthetisches Peptid

Marke:  Invitrogen™ PEP0377

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15246589

  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

Cyclin O synthetisches Peptid, PEP-0377 von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem Cyclin O überein. PEP-0377 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20262 verwendet werden.
Spezifikation

Spezifikation

10309
gereinigt
Cyclin O, human
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P22674
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
CCNO
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote