Learn More
Cyclizin-d3 (N-Methyl-d3), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclizine-d3 (N-methyl-d3) |
| CAS | 1170155-67-5 |
| Summenformel | C18 D3 H19 N2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)- (ACI), 1-(Diphenylmethyl)-4-(methyl-d3)piperazine (ACI), Cyclizine-d3, Cyclizine-D3 (N-methyl-D3), N-Benzhydryl-N'-(methyl-d3)piperazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22N2/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18H,12-15H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 1-Benzhydryl-4-(Trideuteriomethyl)piperazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.3992 |
| Formelmasse | 269.1971 |