Learn More
Cyclo(L-prolyl-L-phenylalanyl), TRC
Artikelnummer. 30354315
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30354315 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98818050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclo(L-prolyl-L-phenylalanyl)
CAS 3705-26-8
Summenformel C14H16N2O2
Menge 50 mg
Synonym (3S,8aS)-3-Benzylhexahydro-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, (3S-trans)-Hexahydro-3-(phenylmethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, (3S,8aS)-Hexahydro-3-(phenylmethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, Cyclo(L-Phe-L-Pro), Cyclo(L-Pro-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanyl-L-prolyl-), Cyclo(Phe-Pro), L-Phenylalanyl-L-proline Lactam, L-Prolyl-L-phenylalanine Diketopiperazine, Maculosin 2, Maculosine 2, SMFEI 02
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
SMILES O=C1N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@@H]13
IUPAC-Name (3S,8aS)-3-Benzyl-2,3,6,7,8,8a-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Formelmasse 244.1212