Learn More
Cyclo(L-prolyl-L-valyl), TRC
Artikelnummer. 30352684
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30352684 5 mg 5 Milligramm
30359988 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30352684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9898255MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2854-40-2
Summenformel C10H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
Synonym (3S-trans)-Hexahydro-3-(1-methylethyl)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione
IUPAC-Name (3S,8aS)-3-isopropylhexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione
SMILES O=C([C@@H](N1)C(C)C)N(CCC2)[C@]2([H])C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclo(L-prolyl-L-valyl)
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N2O2/c1-6(2)8-10(14)12-5-3-4-7(12)9(13)11-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
Formelmasse 196.12