Learn More
Cyclobutancarbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11424063
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4426-11-3
C5H7N
81.12
MFCD00013735
GFBLFDSCAKHHGX-UHFFFAOYSA-N
4426-11-3
C5H7N
81.12
MFCD00013735
GFBLFDSCAKHHGX-UHFFFAOYSA-N
It is used for research or analysis use only, as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendet nur in der Forschung oder zu Analysezwecken als pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclobutanecarbonitrile
Dichte 0.868
Siedepunkt 144°C to 146°C
Flammpunkt 42°C (107°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4325
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 2037573
Synonym 1,2,4-triphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,2,4-triphenyl, acmc-1an7l, 1, 1,2,4-triphenyl, 1,2,4-triphenylbutan-1,4-dione
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES N#CC1CCC1
IUPAC-Name cyclobutanecarbonitrile
PubChem CID 95413
Formelmasse 81.12
Reinheit (%) 97%