Learn More
Cyclobutanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469633
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469633 1 g 1 Gramm
11479633 5 g 5 Gramm
11489633 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11469633
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12430.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2919-23-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Has synthetic applications of gold-catalyzed ring expansions. Development of novel type of transition metal-catalyzed cascade reactions utilizing small ring systems and the applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet synthetische Anwendung bei Gold-katalysierten Ringerweiterungen. Entwicklung neuartiger Übergangs-Metall-katalysierter Kaskadenreaktionen unter Verwendung kleiner Ringsysteme und deren Anwendungen.
Löslichkeit
Teilweise löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2919-23-5
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00001318
InChI-Schlüssel KTHXBEHDVMTNOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl alcohol, cyclobutyl hydroxide, hydroxycyclobutane, acmc-1cgim, Cyclobutanol, cyclobutanol 1g, ksc206s6t, kthxbehdvmtnoh-uhfffaoysa
PubChem CID 76218
IUPAC-Name Cyclobutanol
SMILES OC1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutanol
Dichte 0.925
Siedepunkt 123°C to 124°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Brechungsindex 1.436
Menge 1 g
UN-Nummer UN1120
Beilstein 2035937
Löslichkeitsinformationen Partly soluble.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 96%