Learn More
α-Cyclodextrinhydrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736063
34.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51211-51-9
C36H60O30
972.85
MFCD00150804
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
60161466
OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51211-51-9
C36H60O30
972.85
MFCD00150804
HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
60161466
OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material α-Cyclodextrin hydrate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 278°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 11% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 14, 2718
Spezifische Drehung + 148
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 145g/L (25°C)
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30-Hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontan-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodekolhydrat
Formelmasse 972.85
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver