missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cycloguanil-Embonat, Mikromol™
Beschreibung
Cycloguanil-Embonat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cycloguanil Embonate |
| CAS | 609-78-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cycloguanil Embonate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H16 O6 . 2 C11 H14 Cl N5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 1-(4-chlorophenyl)-1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (1:2), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 4,6-diamino-1-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dimethyl-s-triazine (1:2) (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 1-(4-chlorophenyl)-1,6-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,4'-methylenebis[3-methyl-2-naphthalenecarboxylate] (2:1) (9CI), s-Triazine, 4,6-diamino-1-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (2:1) (8CI), 4,6-Diamino-1-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dimethyl-s-triazine compound (2:1) with 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid], 4,6-Diamino-1-(p-chlorophenyl)-1,2-dihydro-2,2-dimethyl-s-triazine pamoate, CI 501, Camolar, Cycloguanil embonate, Cycloguanil pamoate, Dihydrotriazine pamoate, NSC 77830, PAM-MR 807-23a |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H16O6.2C11H14ClN5/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;2*1-11(2)16-9(13)15-10(14)17(11)8-5-3-7(12)4-6-8/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2*3-6H,1-2H3,(H4,13,14,15,16) |
| SMILES | CC1(C)N=C(N)N=C(N)N1c2ccc(Cl)cc2.CC3(C)N=C(N)N=C(N)N3c4ccc(Cl)cc4.OC(=O)c5cc6ccccc6c(Cc7c(O)c(cc8ccccc78)C(=O)O)c5O |
| IUPAC-Name | 4-[(3-Carboxy-2-hydroxynaphthalin-1-yl)methyl]-3-hydroxynaphthalin-2-carbonsäure;1-(4-Chlorphenyl)-6,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?