Learn More
Cycloheptanon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219733 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10219733 25 g Glasflasche 25 Gramm
10776131 100 g Glasflasche 100 Gramm
10793134 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10219733 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111040250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 502-42-1 | C7H12O | 112.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-42-1
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
MDL-Nummer MFCD00004159
InChI-Schlüssel CGZZMOTZOONQIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym suberone, ketocycloheptane, suberon, ketoheptamethylene, cycloheptanon, cycloheptyloxy, chembl18607, cycloheptan-1-one, cyclo-heptanone, 1-oxocycloheptane
PubChem CID 10400
IUPAC-Name Cycloheptanon
SMILES C1CCCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cycloheptanone
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 179.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H12(=O)
Brechungsindex 1.4600 to 1.4620
Menge 25 g
Beilstein 07, 13
Merck Index 15, 2715
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.