Learn More
Cycloheptylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96526
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
5452-35-7
C7H15N
113.2
MFCD00004153
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
2899
Cycloheptanamin
C1CCCC(CC1)N
5452-35-7
C7H15N
113.2
MFCD00004153
VXVVUHQULXCUPF-UHFFFAOYSA-N
cycloheptylamine, aminocycloheptane, cycloheptyl amine, cycloheptanamine, n-cycloheptylamine, 1-cycloheptylamine, cycloheptanyl amine, sz1, acmc-209lh8
2899
Cycloheptanamin
C1CCCC(CC1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cycloheptylamine
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 54.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C7H13NH2
Brechungsindex 1.4710 to 1.4730
Menge 25 g
Beilstein 12, 8
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cycloheptylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.