Learn More
Cyclohexan, ≥99 %, für die Spektroskopie, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217368
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
cyclohexane
C1CCCCC1
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
cyclohexane
C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Extinktion 0.01 max. at 300nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 250nm, 0.08 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.5 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 81.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −18°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.77
Strukturformel C6H12
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 20
Wasser 0.02% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 2716
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Formelmasse 84.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.