Learn More
Cyclohexan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813430
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
Cyclohexan
C1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
Cyclohexan
C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 81.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H12
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 1 L
Merck Index 15,2716
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.15
Güte ACS-Reagenz