Learn More
Cyclohexan, BAKER, J.T.Baker™
Zur Verwendung im Labor, für die organische Synthese und Routineforschung
Marke: JT Baker 8104.2500
Weitere Details : CAS : 110-82-7 Netto-Gewicht : 2.50000kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 2.5 l |
---|
Beschreibung
Gütegrad von Chemikalien für Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Chemische Identifikatoren
110-82-7 | |
84.162 | |
Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
CHEBI:29005 | |
C1CCCCC1 |
C6H12 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
8078 | |
Cyclohexan |
Spezifikation
Cyclohexan | |
C6H12 | |
Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane | |
C1CCCCC1 | |
84.162 | |
CHEBI:29005 | |
Flüssig | |
BAKER™ | |
1.2 - 8.3 Vol.-% | |
Süßlich | |
Max. 0.005 % | |
Max. 0.02 % | |
0.94 mPas bei 20 °C | |
Farblos | |
2.5 l |
110-82-7 | |
CH2(CH2)4CH2 | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexan | |
8078 | |
84.16 mol | |
Min. 99 % | |
0.78 g/cm3 bei 20 °C | |
260 °C | |
Glas | |
0.05 g/l | |
−18 °C | |
81 °C | |
6.4 °C |