Learn More
Cyclohexan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Marke: Fisher Chemical C/8921/17
Weitere Details : CAS : 110-82-7 Netto-Gewicht : 1.92500kg Transport : UN number : 1145 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
C6H12, CAS-Nummer 110-82-7, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:29005, farblos, 84,15 g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, Cyclohexan, 6.5 °C, 3814, 84.162, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8078, C1CCCCCCC1, 2.9, 104 mbar bei 20 °C, 0.94 mPas bei 20 °C.
Spezifikation
6.5 °C | |
Farblos | |
2.5 l | |
Flüssigkeit | |
MFCD00003814 | |
0.94 mPa*s bei 20 °C | |
C1CCCCC1 | |
84.16 | |
CHEBI:29005 |
110-82-7 | |
81 °C | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
C6H12 | |
104 mbar bei 20 °C | |
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexan | |
8078 | |
84.15 mol |