Learn More
Cyclohexan, CHROMASOLV™ , zur Analyse von Pestizidrückständen, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15604230
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15604230 4 x 2.5 l 4 Stück
15684220 1 l 1 Liter
15694220 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15604230 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 344964X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen geeignet
  • Für Gaschromatographie (GC)
  • Speziell für die Anwendung in der Rückstandsanalysen von Pestiziden und anderen schwach flüchtigen Substanzen mit GC entwickelt
  • Für jedes Lösungsmittel sind nichtflüchtige Stoffe und Wassergehalt angegeb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00003814
InChI-Schlüssel XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexamethylen, Hexahydrobenzol, Hexanaphthen, Benzol, Hexahydro, Benzolhexahydrid, Polycyclohexan, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
IUPAC-Name Cyclohexan
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexan
Dichte 0.779 g/ml bei 25 °C
Menge 4 x 2.5 l
Explosionsgrenze 0.09
Flammpunkt −18 °C (−.4 °F)
Zündpunkt 500 °F
Dampfdruck 168.8mmHg (37.7 °C), 77 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1145
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) ≥99.5 % (GC)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane