Learn More
Cyclohexan, HPLC-Gütegrad, 99 % min.; Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781884
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
cyclohexane
C1CCCCC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
110-82-7
C6H12
84.16
MFCD00003814
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
8078
CHEBI:29005
cyclohexane
C1CCCCC1
Cyclohexane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Schmelzpunkt 6.5°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.779
Siedepunkt 80°C to 81°C
Menge 1 L
Flammpunkt -18°C (-1°F)
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.426
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dampfdruck 104 hPa (78mm Hg) at 20°C
Beilstein 1900225
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water and soluble in ether,alcohol and acetone. Miscible with olive oil.
Formelmasse 84.16
Güte HPLC