Learn More
Cyclohexane, TRC
Artikelnummer. 30012488
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012488 100 mL 100 Milliliter
30010204 500 mL 500 Milliliter
30005671 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012488 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC991300100ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-82-7
Summenformel C6 H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
Synonym Benzene, hexahydro-, Cactus Solvent CHX, Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Hexanaphthene, NSC 406835, Ethanol Imp. E (EP)
IUPAC-Name cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexane
Menge 100 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Formelmasse 84.0939