Learn More
Cyclohexancarbonylchlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448677
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448677 100 g 100 Gramm
11438677 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19824.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyclohexanecarbonyl chloride is used in the preparation of five thiourea derivative ligands having anti-bacterial and anti-yeast activity, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamide, N-(morpholine-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexancarbonylchlorid wird bei der Herstellung von fünf Liganden aus Thioharnstoffderivaten mit antibakterieller und antihefischer Aktivität verwendet, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, di-n-butylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexanecarboxamid, N-(morpholin-4-carbonothioyl)cyclohexanecarboxamid.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2719-27-9
Summenformel C7H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 146.61
MDL-Nummer MFCD00001456
InChI-Schlüssel RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
IUPAC-Name Cyclohexancarbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexanecarbonyl chloride
Dichte 1.088
Siedepunkt 183°C to 185°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 742163
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 146.62
Reinheit (%) ≥97%