Learn More
Cyclohexanepropionsäure, 99 %, ACROS Organics™
75.10 € - 248.60 €
Chemische Identifikatoren
CAS 701-97-3
Summenformel C9H16O2
Molare Masse (g/mol) 156.225
MDL-Nummer MFCD00001527
InChI-Schlüssel HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem-CID 69702
IUPAC-Name 3-Cyclohexylpropansäure
SMILES C1CCC(CC1)CCC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10637342
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
171450500
50g
75.10 €
50 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 6 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10002220
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
171452500
250g
248.60 €
250 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
701-97-3
156.225
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
69702
C1CCC(CC1)CCC(=O)O
C9H16O2
MFCD00001527
cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
3-Cyclohexylpropansäure
Spezifikation
Cyclohexanepropionic acid
113°C
Glasflasche
0.998
Farblos bis hellgelb
50g
701-97-3
C9H16O2
MFCD00001527
cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
3-Cyclohexylpropansäure
69702
Flüssig
0.9980g/mL
Authentic
1.4630 to 1.4650
275.7°C
14.0°C to 17.0°C
99%
99%
C6H11CH2CH2CO2H
09, 82
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
C1CCC(CC1)CCC(=O)O
156.225
156.22
99%
Sicherheitsdatenblatt (SDS)