Learn More
Cyclohexanepropionsäure, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 171452500
Weitere Details : CAS : 701-97-3 Netto-Gewicht : 0.30000kg
Menge 250g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10002220
  • 263.00 € / 250 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-11-2021
Chemische Identifikatoren
701-97-3
156.23
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
69702
OC(=O)CCC1CCCCC1
C9H16O2
MFCD00001527
cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
3-cyclohexylpropanoic acid
Spezifikation
Cyclohexanepropionic acid
113°C
Glasflasche
0.998
275.7°C
14.0°C to 17.0°C
99%
99%
C6H11CH2CH2CO2H
09, 82
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
OC(=O)CCC1CCCCC1
156.23
156.22
99%
0.9980g/mL
Authentic
1.4630 to 1.4650
29.2 mPa.s (20°C)
Farblos bis hellgelb
250g
701-97-3
C9H16O2
MFCD00001527
cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
3-cyclohexylpropanoic acid
69702
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate