Learn More
Cyclohexanon, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Spezifikation
Schmelzpunkt | -47°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 155°C |
Menge | 500 mL |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdruck | 4.5mbar at 20°C °C |