Learn More
Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30350316
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30350316 500 mg -
30364097 100 mg -
30355181 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988453500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953-91-3
Summenformel C13H18O3S
Molekulargewicht (g/mol) 254.35
Synonym Cyclohexyl P-Toluenesulfonate
IUPAC-Name cyclohexyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3
Formelmasse 254.0977