Learn More
Cyclohexylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-96719
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
542-18-7
C6H11Cl
118.61
MFCD00003822
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
10952
CHEBI:39156
Chlorcyclohexan
C1CCC(CC1)Cl
542-18-7
C6H11Cl
118.61
MFCD00003822
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
10952
CHEBI:39156
Chlorcyclohexan
C1CCC(CC1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl chloride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1.0000g/mL
Siedepunkt 142°C
Flammpunkt 28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11Cl
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 100 g
Beilstein 05, 21
Merck Index 15, 2725
Relative Dichte 1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.02g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and diethyl ether
Viskosität 1.73 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.