Learn More
Cyclohexyl-d11-methylalkohol, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexylmethanol-D11 (cyclohexyl-D11) |
| CAS | 1215077-50-1 |
| Summenformel | C7 D11 H3 O |
| Menge | 0.5 g |
| Synonym | Cyclohexane-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-methanol (ACI), (Perdeuterocyclohexyl)methanol, Cyclohexyl-d11-methyl Alcohol, Cyclohexylmethanol-d11, Cyclohexylmethanol-D11 (cyclohexyl-D11) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(CO)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Undecadeuteriocyclohexyl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.2532 |
| Formelmasse | 125.1735 g/mol |
| Mehr anzeigen |