Learn More
Cyclohexyliodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10157353
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
626-62-0
C6H11I
210.06
MFCD00003826
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
12289
Iodcyclohexan
IC1CCCCC1
626-62-0
C6H11I
210.06
MFCD00003826
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N
cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i
12289
Iodcyclohexan
IC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl iodide
Farbe Braun
Dichte 1.6200g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 81.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 71°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11I
Brechungsindex 1.5470 to 1.5490
Menge 100 mL
Beilstein 05, 25
Relative Dichte 1.62
Formelmasse 210.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.