Learn More
Cyclohexyl Isocyanid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778083
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
931-53-3
C7H11N
109.17
MFCD00003839
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
79129
CHEBI:17966
Isocyanocyclohexan
[C-]#[N+]C1CCCCC1
931-53-3
C7H11N
109.17
MFCD00003839
XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
79129
CHEBI:17966
Isocyanocyclohexan
[C-]#[N+]C1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl isocyanide
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 173.0°C to 176.0°C
Flammpunkt 77°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11NC
Brechungsindex 1.4490 to 1.4520
Menge 1 g
Fieser 06,152
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formelmasse 109.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexyl isocyanide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.