Learn More
Cyclohexylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052401
16.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1122-82-3
C7H11NS
141.232
MFCD00003841
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
14289
Isothiocyanatocyclohexan
C1CCC(CC1)N=C=S
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1122-82-3
C7H11NS
141.232
MFCD00003841
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
14289
Isothiocyanatocyclohexan
C1CCC(CC1)N=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl isothiocyanate
Dichte 1.033g/mL
Siedepunkt 219°C
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5380
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 774525
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Formelmasse 141.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig