Learn More
Cyclohexylmethylketon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11490077
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
823-76-7
C8H14O
126.199
MFCD00040418
RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
13207
1-Cyclohexylethan
CC(=O)C1CCCCC1
823-76-7
C8H14O
126.199
MFCD00040418
RIFKADJTWUGDOV-UHFFFAOYSA-N
1-cyclohexylethan-1-one, cyclohexyl methyl ketone, acetylcyclohexane, ethanone, 1-cyclohexyl, cyclohexylethanone, methyl cyclohexyl ketone, 1-acetylcyclohexane, cyclohexane, acetyl, acetophenone, hexahydro, ketone, cyclohexyl methyl
13207
1-Cyclohexylethan
CC(=O)C1CCCCC1
It can be used to produce acetoxycyclohexane. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann zur Herstellung von Acetoxycyclohexan verwendet werden. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexyl methyl ketone
Schmelzpunkt °C to 34°C
Dichte 0.917
Siedepunkt 181°C to 183°C
Flammpunkt 66°C (151°F)
Prozentgehaltsbereich 0.95
Brechungsindex 1.452
Menge 25 g
Beilstein 507229
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 126.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig