missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexylpropionat, TRC

Artikelnummer. 30351727
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351727 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30351727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9922432.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyclohexyl Propionate
CAS 6222-35-1
Summenformel C9H16O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O2/c1-2-9(10)11-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
SMILES CCC(=O)OC1CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 156.22
Formelmasse 156.115
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.