Learn More
Cyclohexylpropionat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cyclohexyl Propionate |
| CAS | 6222-35-1 |
| Summenformel | C9H16O2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-9(10)11-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC1CCCCC1 |
| IUPAC-Name | Cyclohexylpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.22 |
| Formelmasse | 156.115 |