Learn More
Cyclohexylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022883
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
108-91-8
C6H13N
99.177
MFCD00001486
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
7965
CHEBI:15773
Cyclohexanamin
C1CCC(CC1)N
108-91-8
C6H13N
99.177
MFCD00001486
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
7965
CHEBI:15773
Cyclohexanamin
C1CCC(CC1)N
Cyclohexylamine is a useful as an intermediate in organic synthesis. It acts as a precursor to prepare pendant-armed dialdehydes, bromohexine HCl and sulfenamide-based reagents. It is widely used in the production of vulcanization accelerators like N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide (CBS) and artificial sweeteners (cyclamates). As a corrosion inhibitor, it is used in the treatment of boiler water and prevents corrosion of metal surfaces that arise due to dissolved carbon dioxide. It is involved as a solvent in the synthesis of an inorganic-organic hybrid semiconductor, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamine) nanocomposites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexylamin ist ein nützliches Zwischenprodukt in der organischen Synthese. Es dient als Vorstufe zur Herstellung von hängenden Dialdehyden, Bromohexin HCl und Reagenzien auf Sulfenamidbasis. Es wird häufig bei der Herstellung von Vulkanisationsbeschleunigern wie N-Cyclohexyl-2-benzothiazol-Sulfonamid (CBS) und künstlichen Süßstoffen (Cyclamaten) verwendet. Als Korrosionshemmer wird es bei der Behandlung von Kesselwasser eingesetzt und verhindert Korrosion von Metalloberflächen, die durch gelöstes Kohlendioxid entstehen. Es ist als Lösungsmittel an der Synthese eines anorganisch-organischen Hybridhalbleiters, ZnS/CHA (CHA = Cyclohexylamin) Nanokompositen, beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Ether, Aceton, Alkohol und Ketonen.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid, Natriumhypochlorit, organischen Säuren, Mineralsäuren und Peroxiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexylamine
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 0.868
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 27°C (81°F)
Brechungsindex 1.4585
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2357
Beilstein 471175
Empfindlichkeit Air Sensitive
Merck Index 14,2729
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethers,acetone,alcohol and ketones.
Formelmasse 99.18
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.