Learn More
Cyclohexylbenzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023181
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
827-52-1
C12H16
160.26
MFCD00001451
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
13229
Cyclohexylbenzol
C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
827-52-1
C12H16
160.26
MFCD00001451
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar
13229
Cyclohexylbenzol
C1CCC(CC1)C1=CC=CC=C1
Cyclohexylbenzene is used as a high boiling point solvent. It finds application as a penetrant used in plastics, painting, and adhesives. It acts as an additive for lithium-ion battery electrolyte to enhance the battery safety. It is used to prepare intermediates such as phenol and cyclohexanone. Further, it is used in the preparation of liquid crystal display (LCD) material intermediate 4-ethyl cyclohexyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cyclohexylbenzol wird als Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt verwendet. Es findet Anwendung als Eindringmittel, das in Kunststoffen, Farben und Klebstoffen verwendet wird. Es dient als Additiv für Lithium-Ionen-Batterieelektrolyt, um die Sicherheit der Batterie zu erhöhen. Es wird zur Herstellung von Zwischenprodukten wie Phenol und Cyclohexanon verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung des Zwischenprodukts 4-Ethyl-Cyclohexyl-Benzoesäure für Materialien für Flüssigkristallanzeigen (LCD) verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexylbenzene
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 0.945
Siedepunkt 239°C to 240°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Geruch Mild
Brechungsindex 1.526
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1906803
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.