Learn More
Cyclohexylbenzol, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 111295000
Weitere Details : CAS : 827-52-1 Netto-Gewicht : 0.52500kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 500mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
827-52-1 | |
160.26 | |
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N | |
13229 | |
C1CCC(CC1)C2=CC=CC=C2 |
C12H16 | |
MFCD00001451 | |
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar | |
Cyclohexylbenzol |
Spezifikation
Cyclohexylbenzene | |
98°C | |
Glasflasche | |
0.95 | |
Farblos | |
500mL | |
827-52-1 | |
C12H16 | |
MFCD00001451 | |
phenylcyclohexane, benzene, cyclohexyl, cyclohexane, phenyl, cyclohexyl-benzene, cyclohexyl benzene, 4-cyclohexylbenzene, santosol 360, phenyl cyclohexane, 1,1'-biphenyl, 1,2,3,4,5,6-hexahydro, wln: l6tj ar | |
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexylbenzol | |
13229 | |
Flüssig |
0.9500g/mL | |
Authentic | |
1.5250 to 1.527 | |
238°C to 240°C | |
5°C | |
98% | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5C6H11 | |
05, 503 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1CCC(CC1)C2=CC=CC=C2 | |
160.26 | |
160.26 | |
98% |