Learn More
Cyclohexylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228566
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
24214-73-1
C6H14N2·ClH
150.65
MFCD00060160
JZRHODNPRNTXKO-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylhydrazine hydrochloride, 1-cyclohexylhydrazine hydrochloride, cyclohexylhydrazinehydrochloride, hydrazine, cyclohexyl-, hydrochloride, 1-cyclohexylhydrazinehydrochloride, cyclohexyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, cyclohexyl-, monohydrochloride, cyclohexyl-hydrazine hydrochloride, cyclohexyl-hydrazin;, cyclohexyl-hydrazine;
207836
Cyclohexylhydrazin;hydrochlorid
C1CCC(CC1)NN.Cl
24214-73-1
C6H14N2·ClH
150.65
MFCD00060160
JZRHODNPRNTXKO-UHFFFAOYSA-N
cyclohexylhydrazine hydrochloride, 1-cyclohexylhydrazine hydrochloride, cyclohexylhydrazinehydrochloride, hydrazine, cyclohexyl-, hydrochloride, 1-cyclohexylhydrazinehydrochloride, cyclohexyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, cyclohexyl-, monohydrochloride, cyclohexyl-hydrazine hydrochloride, cyclohexyl-hydrazin;, cyclohexyl-hydrazine;
207836
Cyclohexylhydrazin;hydrochlorid
C1CCC(CC1)NN.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 110.0°C to 113.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 46.64 to 49.03% C, 18.13 to 19.07% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 150.65
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.