Learn More
Cyclohexylmethylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10253832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10253832 5 g Glasflasche 5 Gramm
10681195 25 g Glasflasche 25 Gramm
10220753 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10253832 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 111350050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2550-36-9 | C7H13Br | 177.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-36-9
Summenformel C7H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 177.09
MDL-Nummer MFCD00001509
InChI-Schlüssel UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane
PubChem CID 137636
SMILES BrCC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylmethyl bromide
Farbe Gelb
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 76°C to 77°C (26.0 mmHg)
Flammpunkt 57°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH2Br
Brechungsindex 1.4910 to 1.493
Menge 5 g
Beilstein 05, IV, 100
Relative Dichte 1.28
IUPAC-Name Brommethylcyclohexan
Formelmasse 177.08
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit