Learn More
Cyclohexylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481397
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481397 100 g 100 Gramm
11471397 25 g 25 Gramm
11491397 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24915.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 698-90-8 | C7H14N2O | 142.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 698-90-8
Summenformel C7H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.202
MDL-Nummer MFCD00014286
InChI-Schlüssel WUESWDIHTKHGQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexylurea, urea, cyclohexyl, n-cyclohexylurea, n-cyclohexlurea, cyclohexyl urea, amino-n-cyclohexylamide, cyclohexyl-urea, monocyclohexylurea, n'-cyclohexylurea, n'-cyclohexyl urea
PubChem CID 69684
IUPAC-Name Cyclohexylharnstoff
SMILES C1CCC(CC1)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclohexylurea
Schmelzpunkt 191°C to 195°C
Menge 100 g
Beilstein 636914
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%